Merck
ENAH2C5581A8
Enamine
2-methoxy-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methoxy-3'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C14H11F3O2/c1-19-12-7-3-6-11(13(12)18)9-4-2-5-10(8-9)14(15,16)17/h2-8,18H,1H3
InChIKey
IFJCVZMYHYIPLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481789
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481789
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)