Merck
ENAH2C5577A8
Enamine
tert-butyl N-(1,1,3-trioxo-1lambda6-thian-4-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (1,1-dioxido-3-oxotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO5S/c1-10(2,3)16-9(13)11-7-4-5-17(14,15)6-8(7)12/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
InChIKey
RJQRXKCRDWVGBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010236
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)