Merck
ENAH2C5576F6
Enamine
5-methanesulfinylpentanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(methylsulfinyl)pentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NOS/c1-9(8)6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3
InChIKey
FGYQUFZANKOISC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4290029
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4290029
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)