Merck
ENAH11E22501
Enamine
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-4,4,4-trifluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F3NO/c1-4(9,3-10)2-5(6,7)8/h10H,2-3,9H2,1H3
InChIKey
ZMBJNWJGCIGRNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932295
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)