Merck
ENAH11E0C28B
Enamine
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-6-4-10(5-7-15)11-8-14-9-11/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
FYSIMLVTGVEINH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877243
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877243
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)