Merck
ENAH11E03926
Enamine
1-(1H-imidazol-2-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-(1H-imidazol-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-6(11)7(1-2-7)5-8-3-4-9-5/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
XLQUKEKVDODHGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)