Merck
ENAH11DFEA87
Enamine
O-[(1-methylcyclopropyl)methyl]hydroxylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
O-((1-methylcyclopropyl)methyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-5(2-3-5)4-7-6/h2-4,6H2,1H3
InChIKey
PQUHIYSXVKYRCS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1833067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)