Merck
ENAH11DFBCC9
Enamine
2-methyl-2-(3-methyl-4-nitrophenyl)propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-methyl-4-nitrophenyl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8-6-9(11(2,3)7-13)4-5-10(8)12(14)15/h4-6,13H,7H2,1-3H3
InChIKey
QQSGHQZNHYEURH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1823787
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1823787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)