Merck
ENAH11DD2752
Enamine
3-chloro-4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.96
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2IO2S/c7-5-3-4(12(8,10)11)1-2-6(5)9/h1-3H
InChIKey
GQKIMYPKNOAMBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726098
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)