Merck
ENAH11DD20BA
Enamine
bis[(3-methyloxetan-3-yl)methyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
bis((3-methyloxetan-3-yl)methyl)amine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9(5-12-6-9)3-11-4-10(2)7-13-8-10/h11H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
XXEOLQPSRMKTGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722670
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722670
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)