Merck
ENAH11DD1806
Enamine
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,4-dimethoxythiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO4S2/c1-10-4-3-12-6(5(4)11-2)13(7,8)9/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
LVRPJPPRTLEXMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)