Merck
ENAH11DD010A
Enamine
2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}thiolan-3-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-705614-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-705614-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)tetrahydrothiophen-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4S/c1-10(2,3)16-9(15)12-11(6-8(13)14)4-5-17-7-11/h4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
WUMYMXHDEIQXET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705614
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705614
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)