Merck
ENAH0CD45D99
Enamine
(2E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
(E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
Inchi Code
1S/C8H13F3O2/c1-3-12-7(13-4-2)5-6-8(9,10)11/h5-7H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChIKey
DGDNOOLXDCTNTR-AATRIKPKSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705842
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705842
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)