Merck
ENAH0CD45813
Enamine
methyl 9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 9-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrNO4/c1-16-11(15)6-4-7-9(8(12)5-6)17-3-2-13-10(7)14/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
NNDAKAQXHFLCNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700691
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700691
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)