Merck
ENAH042578DA
Enamine
4-(4-chloro-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-chloro-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H13ClF3NO/c9-2-1-7(8(10,11)12)13-3-5-14-6-4-13/h7H,1-6H2
InChIKey
FIZNWESGKCFNQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662989
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662989
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)