Merck
ENAH0424E2AA
Enamine
methyl 1-(sulfamoylmethyl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 1-(sulfamoylmethyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H11NO4S/c1-11-5(8)6(2-3-6)4-12(7,9)10/h2-4H2,1H3,(H2,7,9,10)
InChIKey
DAPTVWLENMABTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1617668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1617668
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)