Merck
ENAH0424C2D6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c11-5-7-4-10(9-8-7)3-6-1-2-6/h4-6H,1-3H2
InChIKey
WTAHRLIIUOQEIN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609121
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)