Merck
ENAH0424B728
Enamine
2-(3-chloroprop-1-yn-1-yl)thiophene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-chloro-1-propynyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5ClS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,5H2
InChIKey
VRMZPIZMEHBLQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)