Merck
ENAH03BC1881
Enamine
benzyl N-[3-(chlorosulfonyl)propyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
benzyl 3-(chlorosulfonyl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S/c12-18(15,16)8-4-7-13-11(14)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,14)
InChIKey
JXMZLYRHQPHROO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440336
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440336
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)