Merck
ENAH03BB34E4
Enamine
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2O2S/c8-6-1-5(2-7(9)3-6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
DTWYDCMDRNHRAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-291418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-291418
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)