Merck
ENAH03BB301A
Enamine
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
30-34
Iupac Name
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-4(7)6(2,3)5(8)9/h4,7H,1-3H3,(H,8,9)
InChIKey
RVWQQCKPTVZHJM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Melting Point
30-34
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)