Merck
ENAH03A1C3E5
Enamine
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2-(1-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-4(7)6-9-2-5(8)3-10-6/h2-4H,1H3
InChIKey
DOTSZIDESSNWPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816175
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)