Merck
ENAH03A1A879
Enamine
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
94-95
Iupac Name
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-5-3-8(10-2)4-6-9/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
KFOAZAKXCKGMHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439
Melting Point
94-95
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)