Merck
ENAH03A1A280
Enamine
2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanal
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
109-112
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-7(6-13)12-10(14)8-4-2-3-5-9(8)11(12)15/h2-7H,1H3
InChIKey
HAFHCXUQAOHMMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616
Melting Point
109-112
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)