Merck
ENAH03A181AE
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,6,7,8-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-8-2-1-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h4-5H,1-3,6H2
InChIKey
JHMCORBTLXPQHU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)