Merck
ENAH03A067B7
Enamine
1-[4-(bromomethyl)-2-methylphenyl]-4-methanesulfonyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-(bromomethyl)-2-methylphenyl)-4-(methylsulfonyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2S/c1-9-5-10(6-13)3-4-12(9)15-8-11(7-14-15)18(2,16)17/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3
InChIKey
FHVBQARUXMUMQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1115363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1115363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)