Merck
ENAH039FE8C8
Enamine
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.71
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
101-102
Iupac Name
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9ClOS/c1-6-8-4-3-5-9(12)11(8)14-10(6)7(2)13/h3-5H,1-2H3
InChIKey
JTVIOSNFWXXECZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244
Melting Point
101-102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)