Merck
ENAH039FD96E
Enamine
3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.62
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
120-125
Iupac Name
3-chloro-4-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-9(6-13)8-4-2-1-3-7(8)5-12-10/h1-6H
InChIKey
HMSMGFVSFVMHFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540
Melting Point
120-125
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)