Merck
ENAH0385C9B6
Enamine
tert-butyl N-(3-oxo-3-phenylpropyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 289,40
250 MG
€ 393,40
500 MG
€ 594,90
1 G
€ 749,60
2.5 G
€ 1.525,70
5 G
€ 2.970,00
10 G
€ 5.753,30
Lieferanten-SKU: EN300-797356-100MG
€ 289,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 289,40
250 MG
€ 393,40
500 MG
€ 594,90
1 G
€ 749,60
2.5 G
€ 1.525,70
5 G
€ 2.970,00
10 G
€ 5.753,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-797356-100MG
€ 289,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
59-60
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-3-phenylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-10-9-12(16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)
InChIKey
PGVALDZADVCHBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797356
Melting Point
59-60
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-797356
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)