Merck
ENAH03856218
Enamine
tert-butyl N-({2-azabicyclo[4.2.0]octan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl ((2-azabicyclo[4.2.0]octan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-13-7-6-10(13)5-4-8-15-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
WSMAXRYYFOMQSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734284
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734284
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)