Merck
ENA964517852
Enamine
2-(propan-2-yl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-isopropyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(2)8-5-7(9(10)11)3-4-12-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
OANZNLSVCHRGLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)