Merck
ENA964468261
Enamine
rac-(5R,6R)-5-amino-1-methyl-6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)piperidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5S,6S)-5-amino-1-methyl-6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-13-9(15)4-3-7(11)10(13)8-5-6-12-14(8)2/h5-7,10H,3-4,11H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1
InChIKey
GECWGZMABPIRPP-XVKPBYJWSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395915
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395915
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)