Merck
ENA964467815
Enamine
tert-butyl N-[2-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)ethyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-9-8-12-10-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12/h4-7,12,18H,8-11H2,1-3H3,(H,17,19)
InChIKey
YXSNSUVQYFKYIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367502
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)