Wichtige Dokumente
ENA947417813
Enamine
tert-butyl N-(3-bromopropyl)-N-cyclopropylcarbamate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-bromopropyl)(cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13(8-4-7-12)9-5-6-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
NGWGFTQWJRGRRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633650
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633650
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)