Merck
ENA947417650
Enamine
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4IN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChIKey
OAVQTXRIHZMZFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646120
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)