Merck
ENA947416093
Enamine
(4-cyano-2,6-dimethylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-cyano-2,6-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-7-3-9(5-11)4-8(2)10(7)6-15(12,13)14/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
GEVDLWZHFOUSMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399846
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399846
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)