Wichtige Dokumente
ENA947410282
Enamine
rac-(3R,4R)-4-[(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy]oxolan-3-amine
About This Item
Iupac Name
(3R,4R)-4-((1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c14-12-8-17-9-13(12)18-11-6-15-16(7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9,14H2/t12-,13+/m1/s1
InChIKey
UGUZFGDYFWJDGH-OLZOCXBDSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399622
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)