Merck
ENA947408738
Enamine
N-(5-chloropentyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(5-chloropentyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
ONKGMPAWHROVBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395716
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395716
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)