Wichtige Dokumente
ENA947393177
Enamine
tert-butyl N-{[1-(methylamino)cyclohexyl]methyl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1-(methylamino)cyclohexyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-13(14-4)8-6-5-7-9-13/h14H,5-10H2,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
PJPWNNWSTLFGPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)