Wichtige Dokumente
ENA947387276
Enamine
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
27-30
Iupac Name
2-isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NS/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
InChIKey
RBGDFYZLQKZUCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884
Flash Point
108
Melting Point
27-30
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)