Merck
ENA947386014
Enamine
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.32
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
95-96
Iupac Name
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-11-6-5-7-12(10-11)14-17(15,16)13-8-3-2-4-9-13/h2-10,14H,1H3
InChIKey
HZGIAHQDIKAYKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Melting Point
95-96
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)