Merck
ENA946842192
Enamine
tert-butyl N-cyclopropyl-N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl cyclopropyl(3-hydroxypropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12(7-4-8-13)9-5-6-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
LLXMKOTWXMKYCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384353
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384353
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)