Merck
ENA946841390
Enamine
methyl 2-amino-3-(1-benzofuran-2-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(benzofuran-2-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO3.ClH/c1-15-12(14)10(13)7-9-6-8-4-2-3-5-11(8)16-9;/h2-6,10H,7,13H2,1H3;1H
InChIKey
QVODNQBDRCKAMI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385247
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385247
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)