Merck
ENA946839973
Enamine
6-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yloxy)pyridine-2,3-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)oxy)pyridine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c16-13-7-8-14(18-15(13)17)19-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h5-9H,1-4,16H2,(H2,17,18)
InChIKey
HFSZPGMZPAZDTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378927
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378927
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)