Merck
ENA946832396
Enamine
4-aminobutane-2-thiol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.66
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
140-142
Iupac Name
4-aminobutane-2-thiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h4,6H,2-3,5H2,1H3;1H
InChIKey
LMERDCNACHETAT-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366759
Melting Point
140-142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366759
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)