Merck
ENA769508249
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)5-9-11-8(6-14-9)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChIKey
IYQXYSFQURNDKN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)