Merck
ENA769507997
Enamine
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C15H22ClN/c16-9-4-10-17-11-7-15(8-12-17)13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,15H,4,7-13H2
InChIKey
WUXPPVOAXYXHEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)