Merck
ENA769504019
Enamine
{4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxan-4-yl}methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-9(5-8-6-12-8)1-3-11-4-2-9/h8,10H,1-7H2
InChIKey
SNBXCYNEBNURHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-362954
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-362954
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)