Merck
ENA769500743
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10-8(5-11)6-3-2-4-7(6)9-10/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
FKEXIEJTCIPBAX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)