Merck
ENA638586431
Enamine
(4,5-dimethylthiophen-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4,5-dimethyl-3-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-5-6(2)9-4-7(5)3-8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
QPWAHRUUSKKOBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260084
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260084
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)